Principaux documents
SAB5701476
Sigma-Aldrich
Anti-POU2F1/OCT1 antibody produced in rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
0.68 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POU2F1(5451)
Description générale
The OCT1 transcription factor was among the first identified members of the POU transcription factor family (summarized by Sturm et al., 1993 [PubMed 8314572]). Members of this family contain the POU domain, a 160-amino acid region necessary for DNA binding to the octameric sequence ATGCAAAT.[supplied by OMIM, Jul 2010]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human POU2F1/POU2F1/OCT1
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable