Key Documents
SAB5701406
Sigma-Aldrich
Anti-SMYD3 antibody produced in rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1.55 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMYD3(64754)
Description générale
This gene encodes a histone methyltransferase which functions in RNA polymerase II complexes by an interaction with a specific RNA helicase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2011]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human SMYD3
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable