Accéder au contenu
Merck
Toutes les photos(1)

Principaux documents

SAB5701399

Sigma-Aldrich

Anti-pan-Nitrific-Y antibody produced in rabbit

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41

Clone:
polyclonal
application:
IHC
WB
Espèces réactives:
mouse, rat, human
Technique(s):
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.

Source biologique

rabbit

Niveau de qualité

Type de produit anticorps

primary antibodies

Clone

polyclonal

Forme

liquid

Espèces réactives

mouse, rat, human

Concentration

1.357 mg/mL

Technique(s)

immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000

Conditions d'expédition

wet ice

Température de stockage

−20°C

Immunogène

Recombinant protein of human pan-Nitrific-Y.

Forme physique

Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.

Vous ne trouvez pas le bon produit ?  

Essayez notre Outil de sélection de produits.

Code de la classe de stockage

12 - Non Combustible Liquids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 1

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable


Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

Vous ne trouvez pas la bonne version ?

Si vous avez besoin d'une version particulière, vous pouvez rechercher un certificat spécifique par le numéro de lot.

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique