SAB5701010
Anti-CD127/IL7R antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
1 of 4
Cet article | 739383 | 594423 | 389889 |
---|---|---|---|
n20/D 1.497 | n20/D 1.497 | n20/D 1.5000 (lit.) | - |
1.423 g/mL at 25 °C | 1.423 g/mL at 25 °C | 1.422 g/mL at 25 °C (lit.) | 1.312 g/mL at 25 °C (lit.) |
Description générale
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable