SAB5600054
Anti-Desmin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM234, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
DESM
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM234, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:1000-1:4000
western blot: 1:1000-1:2000
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DES(1674)
mouse ... Des(13346)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable