SAB5201930
Monoclonal Anti-ERp57-R-Phycoerythrin antibody produced in mouse
clone 4F9
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
57 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDIA3(2923)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2