SAB5201659
Monoclonal Anti-Task1 Potassium Channel - Percp antibody produced in mouse
clone S374-48, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-K2p3.1, Anti-KCNK3, Anti-Potassium channel subfamily K member 3, Anti-cTBAK 1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S374-48, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 50 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Kcnk3(29553)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable