SAB5201461
Monoclonal Anti-Nrcam - Percp antibody produced in mouse
clone S364-51, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti- Bravo, Anti- Ng CAM related, Anti-KIAA0343, Anti-MGC138845
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S364-51, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 160 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Nrcam(319504)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable