SAB5201155
Monoclonal Anti-Lar/Ptprf - Percp antibody produced in mouse
clone S165-38, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti- LARFN5C, Anti- LCA homolog, Anti-FLJ43335, Anti-LAR, Anti-PTPRF protein
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S165-38, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 85 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPRF(5792)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable