SAB5200492
Monoclonal Anti-Mglur1/5 antibody produced in mouse
clone S75-33, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti- GRM5, Anti-GPRC1A, Anti-GPRC1E, Anti-Glutamate receptor metabotropic 5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S75-33, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 130 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Grm5(24418)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable