SAB5200478
Monoclonal Anti-Eaac1 - Atto 594 antibody produced in mouse
clone S180-41, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-EAAT3, Anti-Slc1a1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Atto 594 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S180-41, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 60 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC1A1(6505)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable