SAB4702032
Monoclonal Anti-CD120a purified low endotoxin produced in mouse
Synonyme(s) :
FPF, TBP1, TNF R1, TNFR55, TNFRSF1A, p60
About This Item
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
H398, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/ml
Technique(s)
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNFRSF1A(7132)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1