SAB4702010
Monoclonal Anti-Albumin Biotin produced in mouse
Synonyme(s) :
HSA, SA
About This Item
Conjugué
biotin conjugate
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AL-01, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/ml
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALB(213)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable