SAB4702009
Monoclonal Anti-CD73 PE produced in mouse
Synonyme(s) :
CALJA, E5NT, NT5E, NTE, ecto-5´nucleotidase
About This Item
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AD2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
( Non-human primates), human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NT5E(4907)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable