SAB4700905
Monoclonal Anti-CD266 antibody produced in mouse
clone ITEM-4
Synonyme(s) :
FN14, TNFRSF12A, TWEAKR
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ITEM-4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
Numéro d'accès
DQ896216.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNFRSF12A(51330)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable