SAB4700867
Monoclonal Anti-CD11b antibody produced in mouse
clone ICRF44
Synonyme(s) :
CR3A, ITGAM, Integrin alpha M, Mac-1, alpha M integrin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ICRF44, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, nonhuman primates
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
Numéro d'accès
NM_000632
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAM(3684)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable