SAB4300819
Anti-CYP2C9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CPC9, CYP2C, CYP2C10, CYPIIC9, P450IIC9
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1.7 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Isotype
IgG
Numéro d'accès
NP_000762.2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYP2C9(1559)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable