SAB4200622
Anti-DISC-1 (Internal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
C1orf136, DISC1, Disrupted in schizophrenia 1, LOC100039084, LOC640053, RP23−368K3.1, RP4−730B13.1, SCZD9
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat brain P2 fraction or HEK-293T cells over-expressing human DISC1
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using extracts of mouse brain.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DISC1(27185)
rat ... Disc1(307940)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
SAB4200622-100UL | 4061838037190 |
SAB4200622-200UL | 4061838037206 |