SAB4200606
Anti-EB3 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-EBF3, Anti-EBF3-S, Anti-MAPRE3, Anti-RP/EB family, Anti-RP3, Anti-member 3, Anti-microtubule-associated protein
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~32 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using lysates of rat brain (S1 fraction)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of mouse brain (S1 fraction).
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPRE3(22924)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- co-immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- glutathione S-transferase (GST) pull-down assay
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable