SAB4200580
Anti-Msi-1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
AntiMSI1, AntiMSI1H, AntiMUSASHI 1, Antim-Msi-1
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~39 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using Lysates of HEK-293T cells overexpressing human Msi-1.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells overexpressing human Msi-1.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MSI1(4440)
rat ... Msi1(259272)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable