SAB4200539
Anti-Myocardin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-MYCD, Anti-MYOCD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~107 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using human and chicken heart.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using A10 cells.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of Hct116 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYOCD(93649)
mouse ... Myocd(214384)
rat ... Myocd(246297)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable