SAB4200461
Anti-Arc (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Activity-regulated cytoskeleton-associated protein, Anti-Arc3.1, Anti-Arg3.1
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~55 kDa
Espèces réactives
rat, human
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 20-30 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain.
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of HEK-293T cells over-expressing human Arc.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over-expressing human Arc.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARC(23237)
rat ... Arc(54323)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable