SAB4200344
Anti-SMYD3 antibody, Mouse monoclonal
clone SMYD3-2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-KMT3E, Anti-SET and MYND domain containing 3, Anti-ZMYND1, Anti-Zinc finger MYND domain-containing protein 1, Anti-Zinc finger protein, subfamily 3A (MYND domain containing), 1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SMYD3-2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~43 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 5-10 μg/mL using whole extracts of HeLa cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMYD3(64754)
mouse ... Smyd3(69726)
rat ... Smyd3(498295)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable