SAB4200330
Anti-phospho-CD3ζ (pTyr72) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-CD247, Anti-CD3H, Anti-CD3Q, Anti-CD3Z, Anti-T cell receptor T3 zeta chain, Anti-T3Z, Anti-TCRK, Anti-Tcrz
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
western blot: 1:1,000-1:2,000 using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr72)
Informations sur le gène
mouse ... Cd247(12503)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable