SAB4200120
Anti-Ephrin-B2 antibody ,Mouse monoclonal
clone EFR-163M, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-EFNB2, Anti-EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 5, Anti-EPLG5 ligand of EPH-related kinase 5, Anti-HTK ligand, Anti-HTKL, Anti-LERK5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EFR-163M, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~56 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing a human Ephrin-B2 fusion protein
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EFNB2(1948)
Description générale
Anti-Ephrin-B2 recognizes human Ephrin-B2 protein (~56 kDa).
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable