SAB4200101
Anti-AS160 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Akt substrate of 160 kDa, Anti-TBC1D4 (TBC1 domain family, member 4)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~160 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 8-16 μg/mL using HEK-293T cells
western blot: 0.8-1.6 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human AS160
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TBC1D4(9882)
mouse ... Tbc1d4(210789)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable