SAB2702173
Monoclonal Anti-FANCD2 antibody produced in mouse
Synonyme(s) :
FACD, FAD, FAD2, FANCD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
103
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:3000
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FANCD2(2177)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable