SAB2103346
Anti-CDYL, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CDYL1, Anti-DKFZP586C1622, Anti-MGC131936
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
60 kDa
Espèces réactives
human, dog, horse
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable