Principaux documents
SAB1412349
Sigma-Aldrich
ANTI-HIC1 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HIC1, ZBTB29, hic-1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 34.32 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HIC1(3090)
Immunogène
HIC1 (NP_006488.2, 627 a.a. ~ 705 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PEGVFAVARLTAEQLSLKQQDKAAAAELLAQTTHFLHDPKVALESLYPLAKFTAELGLSPDKAAEVLSQGAHLAAGPDG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable