Principaux documents
SAB1411612
Sigma-Aldrich
Anti-PDLIM1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CLIM1, CLP-36, CLP36, hCLIM1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Espèces réactives:
human
citations:
Technique(s):
western blot: 1 μg/mL
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDLIM1(9124)
Immunogène
PDLIM1 (NP_066272.1, 1 a.a. ~ 329 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTTQQIDLQGPGPWGFRLVGGKDFEQPLAISRVTPGSKAALANLCIGDVITAIDGENTSNMTHLEAQNRIKGCTDNLTLTVARSEHKVWSPLVTEEGKRHPYKMNLASEPQEVLHIGSAHNRSAMPFTASPASSTTARVITNQYNNPAGLYSSENISNFNNALESKTAASGVEANSRPLDHAQPPSSLVIDKESEVYKMLQEKQELNEPPKQSTSFLVLQEILESEEKGDPNKPSGFRSVKAPVTKVAASIGNAQKLPMCDKCGTGIVGVFVKLRDRHRHPECYVCTDCGTNLKQKGHFFVEDQIYCEKHARERVTPPEGYEVVTVFPK
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable