SAB1411455
Anti-CCDC6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
D10S170, FLJ32286, H4, PTC, TPC, TST1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 53.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CCDC6(8030)
Immunogène
Sequence
MADSASESDTDGAGGNSSSSAAMQSSCSSTSGGGGGGGGGGGGGKSGGIVISPFRLEELTNRLASLQQENKVLKIELETYKLKCKALQEENRDLRKASVTIQARAEQEEEFISNTLFKKIQALQKEKETLAVNYEKEEEFLTNELSRKLMQLQHEKAELEQHLEQEQEFQVNKLMKKIKKLENDTISKQLTLEQLRREKIDLENTLEQEQEALVNRLWKRMDKLEAEKRILQEKLDQPVSAPPSPRDISMEIDSPENMMRHIRFLKNEVERLKKQLRAAQLQHSEKMAQYLEEERHMREENLRLQRKLQREMERREALCRQLSESESSLEMDDERYFNEMSAQGLRPRTVSSPIPYTPSPSSSRPISPGLSYASHTVGFTPPTSLTRAGMSYYNSPGLHVQHMGTSHGITRPSPRRSNSPDKFKRPTPPPSPNTQTPVQPPPPPPPPPMQPTVPSAATSQPTPSQHSAHTSSQP
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable