SAB1409283
Monoclonal Anti-LFNG antibody produced in mouse
clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
SCDO3
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 39.49 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LFNG(3955)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MTPGRCCLAADIQVETFIFTDGEDEALARHTGNVVITNCSAAHSRQALSCKMAVEYDRFIESGRKWFCHVDDDNYVNLRALLRLLASYPHTRDVYVGKPSLDRPIQAMERVSENKVRPVHFWFAT*
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable