SAB1409170
Monoclonal Anti-GZMA antibody produced in mouse
clone 4C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CTLA3, HFSP
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.85 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GZMA(3001)
Description générale
Immunogène
Sequence
PYMVLLSLDRKTICAGALIAKDWVLTAAHCNLNKRSQVILGAHSITREEPTKQIMLVKKEFPYPCYDPATREGDLKLLQLTEKAKINKYVTILHLPKKGDD
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable