SAB1408965
Monoclonal Anti-EFNA3 antibody produced in mouse
clone 2H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
EFL2, EPLG3, Ehk1-L, LERK3
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.85 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EFNA3(1944)
Description générale
Immunogène
Sequence
RREGYTVQVNVNDYLDIYCPHYNSSGVGPGAGPGPGGGAEQYVLYMVSRNGYRTCNASQGFKRWECNRPHAPHSPIKFSEKFQRYSAFSLGYEFHAGHEYY
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable