SAB1408822
Monoclonal Anti-PRKCDBP antibody produced in mouse
clone 8D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HSRBC, MGC20400, SRBC
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8D3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.85 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRKCDBP(112464)
Description générale
Immunogène
Sequence
EVGESSDEEPVESRAQRLRRTGLQKVQSLRRALSGRKGPAAPPPTPVKPPRLGPGRSAEAQPEAQPALEPTLEPEPPQDTEEDPGRPGAAEEALLQMESVA
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable