Principaux documents
SAB1408773
Sigma-Aldrich
Anti-TIMM44 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp686H05241, TIM44
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 51.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TIMM44(10469)
Immunogène
TIMM44 (NP_006342.2, 1 a.a. ~ 452 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAAALRSGWCRCPRRCLGSGIQFLSSHNLPHGSTYQMRRPGGELPLSKSYSSGNRKGFLSGLLDNVKQELAKNKEMKESIKKFRDEARRLEESDVLQEARRKYKTIESETVRTSEVLRKKLGELTGTVKESLHEVSKSDLGRKIKEGVEEAAKTAKQSAESVSKGGEKLGRTAAFRALSQGVESVKKEIDDSVLGQTGPYRRPQRLRKRTEFAGDKFKEEKVFEPNEEALGVVLHKDSKWYQQWKDFKENNVVFNRFFEMKMKYDESDNAFIRASRALTDKVTDLLGGLFSKTEMSEVLTEILRVDPAFDKDRFLKQCENDIIPNVLEAMISGELDILKDWCYEATYSQLAHPIQQAKALGLQFHSRILDIDNVDLAMGKMMEQGPVLIITFQAQLVMVVRNPKGEVVEGDPDKVLRMLYVWALCRDQDELNPYAAWRLLDISASSTEQIL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable