SAB1407757
Anti-SEMA3G antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ00014, MGC119473, sem2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~86.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SEMA3G(56920)
Immunogène
Sequence
MAPSAWAICWLLGGLLLHGGSSGPSPGPSVPRLRLSYRDLLSANRSAIFLGPQGSLNLQAMYLDEYRDRLFLGGLDALYSLRLDQAWPDPREVLWPPQPGQREECVRKGRDPLTECANFVRVLQPHNRTHLLACGTGAFQPTCALITVGHRGEHVLHLEPGSVESGRGRCPHEPSRPFASTFIDGELYTGLTADFLGREAMIFRSGGPRPALRSDSDQSLLHDPRFVMAARIPENSDQDNDKVYFFFSETVPSPDGGSNHVTVSRVGRVCVNDAGGQRVLVNKWSTFLKARLVCSVPGPGGAETHFDQLEDVFLLWPKAGKSLEVYALFSTVSAVFQGFAVCVYHMADIWEVFNGPFAHRDGPQHQWGPYGGKVPFPRPGVCPSKMTAQPGRPFGSTKDYPDEVLQFARAHPLMFWPVRPRHGRPVLVKTHLAQQLHQIVVDRVEAEDGTYDVIFLGTDSGSVLKVIALQAGGSAEPEEVVLEELQVFKVPTPITEMEISVKRQMLYVGSRLGVAQLRLHQCETYGTACAECCLARDPYCAWDGASCTHYRPSLGKRRFRRQDIRHGNPALQCLGQSQEEEAVGLVAATMVYGTEHNSTFLECLPKSPQAAVRWLLQRPGDEGPDQVKTDERVLHTERGLLFRRLSRFDAGTYTCTTLEHGFSQTVVRLALVVIVASQLDNLFPPEPKPEEPPARGGLASTPPKAWYKDILQLIGFANLPRVDEYCERVWCRGTTECSGCFRSRSRGKQARGKSWAGLELGKKMKSRVHAEHNRTPREVEAT
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable