Principaux documents
SAB1407629
Sigma-Aldrich
Anti-C1ORF164 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C1orf164, FLJ10597
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~62.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RNF220(55182)
Immunogène
C1orf164 (AAH98300.1, 1 a.a. ~ 566 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDLHRAAFKMENSSYLPNPLASPALMVLASTAEASRDASIPCQQPRPFGVPVSVDKDVHIPFTNGSYTFASMYHRQGGVPGTFVNRDFPPSLLHLHPQFAPPNLDCTPISMLNHSGVGAFRPFASTEDRESYQSAFTPAKRLKNCHDTESPHLRFSDADGKEYDFGTQLPSSSPGSLKVDDTGKKIFAVSGLISDREASSSPEDRNDRCKKKAAALFDSQAPICPICQVLLRPSELQEHMEQELEQLAQLPSSKNSLLKDAMAPGTPKSLLLSASIKREGESPTASPHSSATDDLHHSDRYQTFLRVRANRQTRLNARIGKMKRRKQDEGQREGSCMAEDDAVDIEHENNNRFEEYEWCGQKRIRATTLLEGGFRGSGFIMCSGKENPDSDADLDVDGDDTLEYGKPQYTEADVIPCTGEEPGEAKEREALRGAVLNGGPPSTRITPEFSKWASDEMPSTSNGESSKQEAMQKTCKNSDIEKITEDSAVTTFEALKARVRELERQLSRGDRYKCLICMDSYSMPLTSIQCWHVHCEECWLRTLGAKKLCPQCNTITAPGDLRRIYL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable