Principaux documents
SAB1405817
Sigma-Aldrich
Anti-FOXJ1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FKHL13, HFH-4, HFH4, MGC35202
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~45.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXJ1(2302)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes a member of the forkhead family of transcription factors. Similar genes in zebrafish and mouse have been shown to regulate the transcription of genes that control the production of motile cilia. The mouse ortholog also functions in the determination of left-right asymmetry. Polymorphisms in this gene are associated with systemic lupus erythematosus and allergic rhinitis
Immunogène
FOXJ1 (NP_001445.2, 1 a.a. ~ 421 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAESWLRLSGAGPAEEAGPEGGLEEPDALDDSLTSLQWLQEFSILNAKAPALPPGGTDPHGYHQVPGSAAPGSPLAADPACLGQPHTPGKPTSSCTSRSAPPGLQAPPPDDVDYATNPHVKPPYSYATLICMAMQASKATKITLSAIYKWITDNFCYFRHADPTWQNSIRHNLSLNKCFIKVPREKDEPGKGGFWRIDPQYAERLLSGAFKKRRLPPVHIHPAFARQAAQEPSAVPRAGPLTVNTEAQQLLREFEEATGEAGWGAGEGRLGHKRKQPLPKRVAKVPRPPSTLLPTPEEQGELEPLKGNFDWEAIFDAGTLGGELGALEALELSPPLSPASHVDVDLTIHGRHIDCPATWGPSVEQAADSLDFDETFLATSFLQHPWDESGSGCLPPEPLFEAGDATLASDLQDWASVGAFL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable