SAB1404947
Monoclonal Anti-DAAM1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ41657, KIAA0666
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.21 kDa
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DAAM1(23002)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAPRKRGGRGISFIFCCFRNNDHPEITYRLRNDSNFALQTMEPALPMPPVEELDVMFSELVDELDLTDKHREAMFALPAEKKWQIYCSKKKDQEENKGATSWPEFYIDQL
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
SAB1404947-100UG | 4061829629717 |