Principaux documents
SAB1403225
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STMN3 antibody produced in mouse
clone 1F2, ascites fluid
Synonyme(s) :
SCLIP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F2, monoclonal
Poids mol.
antigen ~45.91 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STMN3(50861)
Description générale
The protein encoded by this gene belongs to the stathmin/oncoprotein 18 family of microtubule-destabilizing phosphoproteins. It is similar to the SCG10 protein and is involved in signal transduction and regulation of microtubule dynamics. (provided by RefSeq)
Immunogène
STMN3 (AAH09381, 1 a.a. ~ 180 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASTISAYKEKMKELSVLSLICSCFYTQPHPNTVYQYGDMEVKQLDKRASGQSFEVILKSPSDLSPESPMLSSPPKKKDTSLEELQKRLEAAEERRKTQEAQVLKQLAERREHEREVLHKALEENNNFSRQAEEKLNYKMELSKEIREAHLAALRERLREKELHAAEVRRNKEQREEITG
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable