SAB1402975
Monoclonal Anti-ST8SIA4 antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC34450, MGC61459, PST, PST1, SIAT8D, ST8SIA-IV
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~44.59 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ST8SIA4(7903)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MRSIRKKWTICTISLLLIFYKTKEIARTEEHQETQLIGDGELSLSRSLVNSSDKIIRKAGSSIFQHNVEGWKINSSLVLEIRKNILRFLDAERDVSVVKSSFKPGDVIHYVLDRRRTLNISHDLHSLLPEVSPMKNRRFKTCAVVGNSGILLDSECGKEIDSHNFVIR
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable