Principaux documents
SAB1402719
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLGN antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLGN(1047)
Description générale
Calmegin is a testis-specific endoplasmic reticulum chaperone protein. CLGN may play a role in spermatogeneisis and infertility. (provided by RefSeq)
Immunogène
CLGN (NP_004353.1, 21 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FMDDDVETEDFEENSEEIDVNESELSSEIKYKTPQPIGEVYFAETFDSGRLAGWVLSKAKKDDMDEEISIYDGRWEIEELKENQVPGDRGLVLKSRAKHH
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable