Principaux documents
SAB1402611
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMK1G antibody produced in mouse
clone 3E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CLICKIII, VWS1, dJ272L16.1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~78.47 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAMK1G(57172)
Description générale
This gene encodes a protein similar to calcium/calmodulin dependent protein kinase, however, its exact function is not known. (provided by RefSeq)
Immunogène
CAMK1G (AAH32787, 1 a.a. ~ 476 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGRKEEDDCSSWKKQTTNIRKTFIFMEVLGSGAFSEVFLVKQRLTGKLFALKCIKKSPAFRDSSLENEIAVLKKIKHENIVTLEDIYESTTHYYLVMQLVSGGELFDRILERGVYTEKDASLVIQQVLSAVKYLHENGIVHRDLKPENLLYLTPEENSKIMITDFGLSKMEQNGIMSTACGTPGYVAPEVLAQKPYSKAVDCWSIGVITYILLCGYPPFYEETESKLFEKIKEGYYEFESPFWDDISESAKDFICHLLEKDPNERYTCEKALSHPWIDGNTALHRDIYPSVSLQIQKNFAKSKWRQAFNAAAVVHHMRKLHMNLHSPGVRPEVENRPPETQASETSRPSSPEITITEAPVLDHSVALPALTQLPCQHGRRPTAPGGRSLNCLVNGSLHISSSLVPMHQGSLAAGPCGCCSSCLNIGSKGKSSYCSEPTLLKKANKKQNFKSEVMVPVKASGSSHCRAGQTGVCLIM
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable