SAB1402036
Monoclonal Anti-CDC20B antibody produced in mouse
clone 2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ37927, G6VTS76519
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDC20B(166979)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
VLAIGGGMKDGRLHILDINAGKSIQTPSTNSQICSLIWLPKTKEIATGQGTPKNDVTVWTCPTVSRSGHRGRVLHLALSPDQTRVFSAAADGTASVWNCY
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable