Principaux documents
SAB1401896
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAPS2 antibody produced in mouse
clone 3C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ34520, UG0636c06
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
ELISA (c)
WB
Clone:
3C6, monoclonal
Espèces réactives:
human
citations:
Technique(s):
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAPS2(84698)
Catégories apparentées
Description générale
Calcyphosine-2 is a calcium-binding protein with 2 EF-hand motifs (Wang et al., 2002 [PubMed 11846421]).[supplied by OMIM
Immunogène
CAPS2 (NP_115995.1, 285 a.a. ~ 382 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YRKSYVRKAFMKLDFNKSGSVPIINIRKCYCAKKHSQVISGHSTEEEIKSSFLETLKVACSKSDEVSYGEFEDYYEGLSIGIVDDEDFVNILRTPWGI
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable