Principaux documents
SAB1401695
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC12523, MGC75018, PRAP, SDR37C1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Espèces réactives:
human
citations:
Technique(s):
western blot: 1 μg/mL
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSD17B7(51478)
Catégories apparentées
Description générale
The 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme (EC 1.1.1.62) oxidizes or reduces estrogens and androgens in mammals and regulates the biologic potency of these steroids.[supplied by OMIM
Immunogène
HSD17B7 (NP_057455.1, 1 a.a. ~ 341 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRKVVLITGASSGIGLALCKRLLAEDDELHLCLACRNMSKAEAVCAALLASHPTAEVTIVQVDVSNLQSVFRASKELKQRFQRLDCIYLNAGIMPNPQLNIKALFFGLFSRKVIHMFSTAEGLLTQGDKITADGLQEVFETNVFGHFILIRELEPLLCHSDNPSQLIWTSSRSARKSNFSLEDFQHSKGKEPYSSSKYATDLLSVALNRNFNQQGLYSNVACPGTALTNLTYGILPPFIWTLLMPAILLLRFFANAFTLTPYNGTEALVWLFHQKPESLNPLIKYLSATTGFGRNYIMTQKMDLDEDTAEKFYQKLLELEKHIRVTIQKTDNQARLSGSCL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable