SAB1401675
Anti-THAP4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CGI-36
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... THAP4(51078)
Immunogène
Sequence
MVICCAAVNCSNRQGKGEKRAVSFHRFPLKDSKRLIQWLKAVQRDNWTPTKYSFLCSEHFTKDSFSKRLEDQHRLLKPTAVPSIFHLTEKKRGAGGHGRTRRKDASKATGGVRGHSSAATGRGAAGWSPSSSGNPMAKPESRRLKQAALQGEATPRAAQEAASQEQAQQALERTPGDGLATMVAGSQGKAEASATDAGDESATSSIEGGVTDKSGISMDDFTPPGSGACKFIGSLHSYSFSSKHTRERPSVPREPIDRKRLKKDVEPSCSGSSLGPDKGLAQSPPSSSLTATPQKPSQSPSAPPADVTPKPATEAVQSEHSDASPMSINEVILSASGACKLIDSLHSYCFSSRQNKSQVCCLREQVEKKNGELKSLRQRVSRSDSQVRKLQEKLDELRRVSVPYPSSLLSPSREPPKMNPVVEPLSWMLGTWLSDPPGAGTYPTLQPFQYLEEVHISHVGQPMLNFSFNSFHPDTRKPMHRECGFIRLKPDTNKVAFVSAQNTGVVEVEEGEVNGQELCIASHSIARISFAKEPHVEQITRKFRLNSEGKLEQTVSMATTTQPMTQHLHVTYKKVTP
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable