Principaux documents
SAB1401634
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DAPP1 antibody produced in mouse
clone 1E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BAM32, DKFZp667E0716
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DAPP1(27071)
Immunogène
DAPP1 (AAH12924, 1 a.a. ~ 280 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGRAELLEGKMSTQDPSDLWSRSDGEAELLQDLGWYHGNLTRHAAEALLLSNGCDGSYLLRDSNETTGLYSLSVRAKDSVKHFHVEYTGYSFKFGFNEFSSLKDFVKHFANQPLIGSETGTLMVLKHPYPRKVEEPSIYESVRVHTAMQTGRTEDDLVPTAPSLGTKEGYLTKQGGLVKTWKTRWFTLHRNELKYFKDQMSPEPIRILDLTECSAVQFDYSQERVNCFCLVFPFRTFYLCAKTGVEADEWIKILRWKLSQIRKQLNQGEGTIRSRSFIFK
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable