Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
SAB1401524
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PGRMC2 antibody produced in mouse
clone 2A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DG6, PMBP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PGRMC2(10424)
Catégories apparentées
Immunogène
PGRMC2 (NP_006311, 124 a.a. ~ 223 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NGKVFDVTKGSKFYGPAGPYGIFAGRDASRGLATFCLDKDALRDEYDDLSDLNAVQMESVREWEMQFKEKYDYVGRLLKPGEEPSEYTDEEDTKDHNKQD
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable